Documentos Principais
ENA514507281
Enamine
1-(piperidin-2-yl)naphthalen-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.31
Número MDL:
Iupac Name
1-(piperidin-2-yl)naphthalen-2-ol
Inchi Code
1S/C15H17NO/c17-14-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(14)13-7-3-4-10-16-13/h1-2,5-6,8-9,13,16-17H,3-4,7,10H2
chave InChI
MBKMNMJNMHQRHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306202
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306202
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)