Documentos Principais
ENA514507225
Enamine
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonan-4-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonan-4-ol
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c9-6-1-3-8-7(6)2-4-10-5-7/h6,8-9H,1-5H2
chave InChI
RONUWACGYCYREO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306049
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306049
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)