Documentos Principais
ENA514507123
Enamine
5-bromo-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.07
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2S/c1-2-3-6-4(5)8-7-3/h2H2,1H3
chave InChI
BCJRSKLUHYJWCD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305598
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305598
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)