Documentos Principais
ENA514507086
Enamine
6-(2-fluorophenoxy)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.2
Número MDL:
Iupac Name
6-(2-fluorophenoxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO3/c13-9-3-1-2-4-10(9)17-11-6-5-8(7-14-11)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
chave InChI
OZZNBLMFROTCHT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305465
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305465
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)