Documentos Principais
ENA514506836
Enamine
(3E)-5-phenylpent-3-enoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
28-30
Iupac Name
(3E)-5-phenyl-3-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-7H,8-9H2,(H,12,13)/b5-4+
chave InChI
VWWLQJZGLBUHNN-SNAWJCMRSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304680
Melting Point
28-30
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304680
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)