Documentos Principais
ENA514506743
Enamine
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.33
Número MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-15-7-8-16(13(9-14)11-15)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-11,14H2,1H3
chave InChI
OFOFQLCMTNDASH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303326
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303326
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)