Documentos Principais
ENA514506610
Enamine
(2-chloronaphthalen-1-yl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.44
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H8BClO2/c12-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)11(13)14/h1-6,13-14H
chave InChI
XZYJWVSIBCCLNB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295464
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295464
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)