Documentos Principais
ENA514238414
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.72
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H15ClO3S/c1-12-8(6-13(9,10)11)7-4-2-3-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3
chave InChI
LETYQAUUWZFWAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303723
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303723