Documentos Principais
ENA514237173
Enamine
methyl[(1-methylazetidin-3-yl)methyl]amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-methyl-1-(1-methylazetidin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-7-3-6-4-8(2)5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
LPXOXONOLFNMPX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298159
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)