Documentos Principais
ENA514236983
Enamine
3-methyl-1-(oxolan-2-yl)butan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-1-tetrahydro-2-furanyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-7(2)9(10)6-8-4-3-5-11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
YCMDQIOSDZRHLZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)