Documentos Principais
ENA514236918
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
GXZCXEDTELVBAG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)