Documentos Principais
ENA514236586
Enamine
1-(fluoromethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.61
Número MDL:
pf
182-183
Iupac Name
1-(fluoromethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10FN.ClH/c7-4-6-1-5(2-6)3-8-6;/h5,8H,1-4H2;1H
chave InChI
QUGRCPNALUPMMW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300535
Melting Point
182-183
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300535
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)