Documentos Principais
ENA508627344
Enamine
4,6-dimethylmorpholine-2-carbohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dimethylmorpholine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2/c1-5-3-10(2)4-6(12-5)7(11)9-8/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,11)
chave InChI
MYKQBTACSHCKBA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300228
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)