Documentos Principais
ENA508627181
Enamine
2-chloroethyl diethyl phosphate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.6
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloroethyl diethyl phosphate
Inchi Code
1S/C6H14ClO4P/c1-3-9-12(8,10-4-2)11-6-5-7/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
ICRCFQJHNPNPHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)