Documentos Principais
ENA508626904
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,13H,8H2,1-2H3
chave InChI
NZEZYCMMBLIPHG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)