Documentos Principais
ENA508626867
Enamine
(4-ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-2-5-3-7-6(4-9)8-5;/h3,9H,2,4H2,1H3,(H,7,8);1H
chave InChI
BBNDEJPNQSAQSX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299995
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299995
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)