Documentos Principais
ENA508626847
Enamine
[6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridazin-3-yl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.08
Número MDL:
Iupac Name
(6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridazin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F3N3O.2ClH/c8-7(9,10)4-14-6-2-1-5(3-11)12-13-6;;/h1-2H,3-4,11H2;2*1H
chave InChI
QTSNFJSHKJTKNE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299740
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299740
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)