Documentos Principais
ENA508626194
Enamine
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.22
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-8-12(10,11)6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4,8H,7H2,1H3
chave InChI
PBDDWMREGRRVDE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)