Documentos Principais
ENA508626124
Enamine
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.05
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5,11H,3-4H2
chave InChI
WCHMYCOJRHCHAK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269971
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269971
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)