Documentos Principais
ENA508625518
Enamine
1-[(1,3-oxazol-2-yl)methyl]piperazine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.13
Número MDL:
Iupac Name
2-(piperazin-1-ylmethyl)oxazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3O.2ClH/c1-4-11(5-2-9-1)7-8-10-3-6-12-8;;/h3,6,9H,1-2,4-5,7H2;2*1H
chave InChI
SCVHEXCABZPPDE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265853
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265853
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)