Documentos Principais
ENA508625073
Enamine
1-bromo-2-methanesulfonyl-2-methylpropane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
70-72
Iupac Name
1-bromo-2-methyl-2-(methylsulfonyl)propane
Inchi Code
1S/C5H11BrO2S/c1-5(2,4-6)9(3,7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
WOPVXRNGFCPTCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141112
Melting Point
70-72
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141112
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)