Documentos Principais
ENA508625045
Enamine
3-bromo-1,1-dimethylcyclohexane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-1,1-dimethylcyclohexane
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
LXSNPTXXWZFQQK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264028
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264028
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)