Documentos Principais
ENA508625014
Enamine
1,4-oxazepane-4-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.66
Número MDL:
Iupac Name
1,4-oxazepane-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO3S/c6-11(8,9)7-2-1-4-10-5-3-7/h1-5H2
chave InChI
DXKIPKJKQNQXOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263918
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263918
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)