Documentos Principais
ENA497682868
Enamine
2-cyclohexyl-2-(pyridin-3-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.28
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclohexyl-2-(pyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-14-9-11/h4,7-10,12H,1-3,5-6H2,(H,15,16)
chave InChI
OOXAKMFDZKNVTF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269732
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269732
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)