Documentos Principais
ENA497681451
Enamine
8-fluoro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.7
Número MDL:
Iupac Name
8-fluoro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
chave InChI
AJMVVLFLOCRJJY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266426
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266426
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)