Documentos Principais
ENA497679698
Enamine
cyclobutylurea
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
114.15
Número MDL:
pf
170-171
Iupac Name
N-cyclobutylurea
Inchi Code
1S/C5H10N2O/c6-5(8)7-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H3,6,7,8)
chave InChI
XVDWZTJGQBNPFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260820
Melting Point
170-171
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260820
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)