Documentos Principais
ENA497679458
Enamine
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-2-1-5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,1-2H2
chave InChI
WWQRBWHHBMWGFU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)