Documentos Principais
ENA497679411
Enamine
(quinolin-5-yl)methanesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Iupac Name
quinolin-5-ylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c11-15(13,14)7-8-3-1-5-10-9(8)4-2-6-12-10/h1-6H,7H2,(H2,11,13,14)
chave InChI
BXIXRBGWTVLLGR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261587
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261587
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)