Documentos Principais
ENA497679337
Enamine
(1-methanesulfonylpyrrolidin-3-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.75
Número MDL:
Iupac Name
(1-(methylsulfonyl)pyrrolidin-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H12ClNO4S2/c1-13(9,10)8-3-2-6(4-8)5-14(7,11)12/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
XLTLUHCBFIGCEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263095
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263095