Documentos Principais
ENA497679207
Enamine
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.65
Número MDL:
Iupac Name
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12;/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
chave InChI
JWQBFRWDIHLWMV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)