Documentos Principais
ENA497678810
Enamine
{5-oxaspiro[2.4]heptan-1-yl}methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
Iupac Name
5-oxaspiro[2.4]hept-1-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c8-4-6-3-7(6)1-2-9-5-7/h6H,1-5,8H2
chave InChI
BSESSGRISLUQGE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260113
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)