Documentos Principais
ENA497678288
Enamine
2,3-diaminopyridine-4-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Iupac Name
2,3-diaminoisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-3-4-1-2-10-6(9)5(4)8/h1-2H,8H2,(H2,9,10)
chave InChI
SZHXAWMCDVOKTH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219596
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219596