Documentos Principais
ENA497377272
Enamine
2-chloro-5-(2-methylphenyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO2/c1-9-4-2-3-5-11(9)10-6-7-13(15)12(8-10)14(16)17/h2-8H,1H3,(H,16,17)
chave InChI
YNWTZXXKFXJCND-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260669
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260669
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)