Documentos Principais
ENA497377038
Enamine
(1S)-1-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.13
Número MDL:
Iupac Name
(S)-1-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-6(10)9-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9;;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12);2*1H/t6-;;/m0../s1
chave InChI
JVEWMMVTBRJLKK-ILKKLZGPSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260659
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260659
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)