Documentos Principais
ENA497376809
Enamine
(cyclopropylmethyl)[(6-methylpyridin-3-yl)methyl]amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Iupac Name
N-(cyclopropylmethyl)-N-[(6-methyl-3-pyridinyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-2-3-11(8-13-9)7-12-6-10-4-5-10/h2-3,8,10,12H,4-7H2,1H3
chave InChI
PDPJMYFRUAKJLS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258063
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258063
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)