Documentos Principais
ENA497376406
Enamine
(1-methyl-2-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Iupac Name
(1-methyl-2-phenyl-3-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-13-8-7-11(9-14)12(13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,14H,7-9H2,1H3
chave InChI
FVFQEFPFNMSBAB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257019
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257019
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)