Documentos Principais
ENA497376405
Enamine
2-amino-4,6-difluorophenol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.57
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-amino-4,6-difluorophenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5F2NO.ClH/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H,9H2;1H
chave InChI
DUSBQEQXZBYGAZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255709
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255709
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)