Documentos Principais
ENA497376398
Enamine
chloromethyl 4-nitrophenyl carbonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
56-58
Iupac Name
chloromethyl 4-nitrophenyl carbonate
Inchi Code
1S/C8H6ClNO5/c9-5-14-8(11)15-7-3-1-6(2-4-7)10(12)13/h1-4H,5H2
chave InChI
PDTWCUYBIVJSTL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256969
Melting Point
56-58
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256969
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)