Documentos Principais
ENA497376129
Enamine
rac-(1R,6S)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
110.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(1S,6R)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-7-3-1-2-5-4-6(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
chave InChI
CINFRRXNDRBHMD-RITPCOANSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256255
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256255
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)