Documentos Principais
ENA497376090
Enamine
1-amino-3-ethyl-2,2-dimethylpentan-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.27
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-3-ethyl-2,2-dimethyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C9H21NO/c1-5-9(11,6-2)8(3,4)7-10/h11H,5-7,10H2,1-4H3
chave InChI
PDRDIEBAXUQFAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256184
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256184