Documentos Principais
ENA497375526
Enamine
1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
99.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-methylcyclopropyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-4-3-6(4)5(2)7/h4-6H,3,7H2,1-2H3
chave InChI
PNORXWKSUWCACH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254975
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)