Documentos Principais
ENA497375516
Enamine
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
pf
144-146
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-8(2)12(3)11-5-4-9(13)6-10(7)11/h4-6,13H,1-3H3
chave InChI
VXAIEZQYMTYPDN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
Melting Point
144-146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)