Documentos Principais
ENA497375502
Enamine
[1-(methoxymethyl)cyclopentyl]methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Iupac Name
(1-(methoxymethyl)cyclopentyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-7-8(6-9)4-2-3-5-8/h9H,2-7H2,1H3
chave InChI
SNIUMKCBHCJLHX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254926
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254926
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)