Documentos Principais
ENA497375150
Enamine
(3-methylidenecyclobutyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Iupac Name
(3-methylenecyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6-7H,1-4H2
chave InChI
NCCDWBWIMWQQOM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254020
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)