Documentos Principais
ENA497375129
Enamine
1-methoxypiperidine-4-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-methoxypiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-10-9-4-2-7(6-8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
YLGYFUWWALXQQP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253100
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253100
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)