Documentos Principais
ENA497374998
Enamine
3-methoxyoxolane-3-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-methoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-8-6(4-7)2-3-9-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
WNHOXDRYCYFIBF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253542
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)