Documentos Principais
ENA497374705
Enamine
4-[(dimethylamino)methyl]-2-fluoroaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.21
Número MDL:
Iupac Name
4-[(dimethylamino)methyl]-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H13FN2/c1-12(2)6-7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-5H,6,11H2,1-2H3
chave InChI
VWVZWMONLJPEQH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252893
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252893
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)