Documentos Principais
ENA497374481
Enamine
rac-(1R,2S)-2-(2,6-dichlorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.54
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(1R,2S)-2-(2,6-dichlorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)5-4-8(5)12;/h1-3,5,8H,4,12H2;1H/t5-,8-;/m1./s1
chave InChI
TVLVGKZGOXGIFO-KPSHTFFOSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252389
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252389
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)