Documentos Principais
ENA497374262
Enamine
methyl 2-cyclopropyl-2-methoxyacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl cyclopropyl(methoxy)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-9-6(5-3-4-5)7(8)10-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
XHLNRJUTEWGDMR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251751
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)