Documentos Principais
ENA497374212
Enamine
1-(pyridin-4-yl)propan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6,8,10H,2H2,1H3
chave InChI
ZKMCKIAZUYILRN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251572
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251572
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)